Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents udendørs spildsæt, kemisk
Artikelnummer. 30533298 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
34,10 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533298 34,10 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533298 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 321690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7444.40 DKK
    6546.31 DKK / 1 sæt
    Spare 898.09 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Spildsæt designet til udendørs opbevaring af spildudstyr. Indeholder absorberende stoffer til at rense kemikalier og farlige væsker.
  • Hængslet låg beskytter sikkert indvendigt mod barske vejrforhold
  • Det praktiske integrerede lågrum tillader nødvendige værnemidler
  • Kan låses, hvis det er nødvendigt
Tekniske data
Farve Gul
Kapacitet (engelsk) 34,10 gal.
Type Spildningssæt
Til brug med (udstyr) Brug som spildsæt eller som sorbentopbevaring og dispenseringsstation
Inkluderer 1 x grusbeholder, 100 x UN100-E puder, 10 x HAZ412 Socs, 122 cm, 5 x HAZ1818 puder, 1 x par SPK-HANDSCH-HAZ handsker, 1 x par SPK-BRIL briller, 5 x BAG-DIS-YEL affaldsposer
Model- Kemisk sorbent
Bredde (engelsk) 39,37 tommer
Bredde (metrisk) 1000 mm
Højde (engelsk) 26,22 tommer
Højde (metrisk) 666 mm
Dybde (engelsk) 29,53 tommer
Dybde (metrisk) 750 mm
Alternativt varenummer SKH-220