Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents udendørs mobil spildsæt, vedligeholdelse
Product Code. 30533362 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (engelsk):
10,56 gal.
Product Code. Kapacitet (engelsk)
30533362 10,56 gal.
1 options
Product Code. 30533362 Supplier Brady™ Supplier No. 321659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.10 DKK
    2784.43 DKK / 1 sæt
    Spare 370.67 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Spildsæt designet til udendørs opbevaring af spildudstyr. Indeholder absorberende stoffer til rengøring af industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
  • Flyt nemt dette spildsæt rundt i din bygning
  • Hængslet låg beskytter indersiden sikkert mod barske vejrforhold
  • Kan låses hvis nødvendigt
Specifications
Farve Gul
Kapacitet (engelsk) 10,56 gal.
Type Spildningssæt
Til brug med (udstyr) Nødudslipsindsats
Inkluderer 1 x SC-75 containervogn, 35 x GP100-M puder, 4 x AW412 Socs 122 cm, 1 x AW1818 puder, 1 x par SPK-HANDSCH-HAZ Handsker, 1 x par SPK-BRIL briller, 1 x BAG-DIS-YEL bortskaffelsespose
Model- Universel sorbent
Bredde (engelsk) 23,23 tommer
Bredde (metrisk) 590 mm
Højde (engelsk) 42,13 tommer
Højde (metrisk) 1070 mm
Dybde (engelsk) 17,13 tommer
Dybde (metrisk) 435 mm
Alternativt varenummer SKA-75