Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Udendørs Mobil Spildsæt, Kemisk
Artikelnummer. 30533308 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
11,23 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533308 11,23 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533308 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 321658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.10 DKK
    2784.43 DKK / 1 sæt
    Spare 370.67 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Spildsæt designet til udendørs opbevaring af spildudstyr. Indeholder absorberende stoffer til at rense kemikalier og farlige væsker.
  • Flyt nemt dette spildsæt rundt i din bygning
  • Hængslet låg beskytter indersiden sikkert mod barske vejrforhold
  • Kan låses hvis nødvendigt
Tekniske data
Farve Gul
Kapacitet (engelsk) 11,23 gal.
Type Spildningssæt
Til brug med (udstyr) Nødudslipsindsats
Inkluderer 1 x SC-75 containervogn, 35 x UN100-E puder, 4 x HAZ412 Socs 122 cm, 1 x HAZ1818 puder, 1 x par SPK-HANDSCH-HAZ handsker, 1 x par SPK-BRIL briller, 1 x BAG-DIS-YEL affaldspose
Model- Kemisk sorbent
Bredde (engelsk) 23,23 tommer
Bredde (metrisk) 590 mm
Højde (engelsk) 42,13 tommer
Højde (metrisk) 1070 mm
Dybde (engelsk) 17,13 tommer
Dybde (metrisk) 435 mm
Alternativt varenummer SKH-75