Beskrivelse
SL-7 BARR-C er et 7-tønder spildsæt, der leveres i en polyethylenspildbeholder.
- Specielt designet til at overholde OPA-reglerne for hurtig udslipsrespons i tilfælde af olieudslip på vand.
- Indhold: 750 puder (41 x 51 cm), 12 socs (7,6 x 122 cm), 8 puder (43 x 48 cm), 12 bomme (13 cm x 3 m), 1 feje (48 cm x 30,5 m), 2 par beskyttelsesbriller, 5 engangsdragter, 5 par handsker, 2 ikke-gnist-skovle, 10 gule bortskaffelsesposer, 1 gnistrfri pumpe, 2 spande til 20 L og 2 antistatiske skovle.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Orange |
| Kapacitet (engelsk) | 595 gal. |
| Type | Spildningssæt |
| Til brug med (udstyr) | Nødudslipsindsats |
| Inkluderer | 950 puder (41 x 51 cm), 48 Socs (7,6 x 122 cm), 8 puder (43 x 48 cm), 20 bomme (13 cm x 3 m), 4 fejemaskiner (48 x 30,5 m), 2 par beskyttelsesbriller, 5 engangs jumpsuits, 5 par handsker, 2 gnistfrie skovle, 10 gule affaldsposer, 1 ikke-gnistende pumpe, 2 spande til 20 L og 2 antistatiske skovle. |
| Model- | Kun olie-sorbent |
| Alternativt varenummer | SL-12 BARR-C |