Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorberende olie-only kit
Artikelnummer. 30533387 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
48.872 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533387 48.872 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533387 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4289.30 DKK
    3791.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 497.87 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
SA-AFO er en kombination af en 2-lags, hvid, tung, bondet og perforeret olie-only sorbentvalse, der absorberer olie- og petroleumsbaserede væsker, samt en nitrilgummi anti-træthedsbundmåtte. Specielt design giver opdrift til grundlæggende træthedslindring. Silikonefrit, hvilket gør det muligt at bruge måtter i køretøjsmalerier.
SA-AFO er en kombination af en 2-lags, hvid, tung, bondet og perforeret olie-only sorbentrulle (76 cm x 46 m, perforeret hver 76 cm), der absorberer olie- og petroleumsbaserede væsker, samt en nitrilgummi-anti-træthedsbundmåtte (82 x 152 cm).
  • Specielt design giver opdrift til grundlæggende træthedslindring.
  • Silikonefrit, hvilket gør det muligt at bruge måtter i køretøjsmalerier.
  • Højkvalitets nitrilgummi gør anti-fedtmåtten olieresistent.
  • Designet til at holde arbejderne sikre, samtidig med at gulvet beskyttes mod olier og andre industrielle væsker.
Especificaciones
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 48.872 gal.
Kapacitet (metrisk) 185 L
Type Absorberende sæt
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, olie og gas, proces, lager og logistik
Inkluderer En 76 cm x 46 m perforeret rulle og en antitræthedsbundmåtte på 82 x 152 cm
Model- Kun olie-sorbent
Alternativt varenummer SA-AFO
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.