Beskrivelse
- Universelle sorbentruller designet til områder med meget trafik og arbejdsstationer, hvor der er behov for rene og sikre arbejdsgulve og gangbroer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 3,962 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 L |
| Type | Absorberende rulle |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Universel sorbent |
| Længde (engelsk) | 49.21 ft. |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Bredde (engelsk) | 7,48 tommer |
| Bredde (metrisk) | 19 cm |
| Vis mere |