Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbenter Høj trafikabsorberende rulning
Artikelnummer. 30533385 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
92 l
185 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30533385 185 l
30533343 92 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533385 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2628.40 DKK
    2322.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 306.08 DKK
    11% Slukket
På lager
En 2-lags, grå, tung, bundet og flerperforeret universal sorbentvalse, der absorberer industrielle væsker som olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv. Ensidet spunbound giver holdbarhed og lav fnug på den ene side. Flere perforeringer for nem brug og for at minimere spild.
En 2-lags, grå, tung, bundet og flerperforeret universal sorbentvalse, der absorberer industrielle væsker som olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
  • Ensidet spunbound giver holdbarhed og lav fnug på den ene side.
  • Flere perforeringer for nem brug og for at minimere spild.
  • Multi-brug vedligeholdelsessorbent, der kan bruges på fem forskellige måder: som SOC til at opfange lækager og dryp omkring maskiner, som en serviet til at rengøre maskiner eller maskindele, som en pude til at opsuge små spild, som en rulle til at holde gangbroerne sikre, som en pude under vedvarende drypkilder.
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (engelsk) 48,871 gal.
Kapacitet (metrisk) 185 l
Type Absorberende rulle
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik
Model- Universel sorbent
Længde (engelsk) 150.919 ft.
Længde (metrisk) 46 m
Bredde (engelsk) 29,921 tommer
Bredde (metrisk) 76 cm
Alternativt varenummer HT777-E