Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbenter Høj trafikabsorberende rulning
Beskrivelse
En 2-lags, grå, tung, bundet og flerperforeret universal sorbentvalse, der absorberer industrielle væsker som olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
- Ensidet spunbound giver holdbarhed og lav fnug på den ene side.
- Flere perforeringer for nem brug og for at minimere spild.
- Multi-brug vedligeholdelsessorbent, der kan bruges på fem forskellige måder: som SOC til at opfange lækager og dryp omkring maskiner, som en serviet til at rengøre maskiner eller maskindele, som en pude til at opsuge små spild, som en rulle til at holde gangbroerne sikre, som en pude under vedvarende drypkilder.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 24,304 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 92 l |
| Type | Absorberende rulle |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Universel sorbent |
| Længde (engelsk) | 150.919 ft. |
| Længde (metrisk) | 46 m |
| Bredde (engelsk) | 14,96 tommer |
| Bredde (metrisk) | 38 cm |
| Vis mere |