Description
- En kemisk sorbent-soc, fyldt med kemisk smeltet polypropylen, der absorberer kemikalier og farlige væsker.
- Stærk vandedragning: Optagelsen begynder straks efter kontakt med den spildte væske, der er ikke behov for at dreje SOC'en.
- Fleksibelt design.
Specifications
Specifications
| Farve | Gul |
| Type | Afløbsdækser |
| Til brug med (udstyr) | For at beskytte PU50- og PU60-afløbspakningerne under opbevaring og for at lette transporten. |
| Model- | Udspildsinddæmning |
| Længde (engelsk) | 31,496 tommer |
| Længde (metrisk) | 80 cm |
| Diameter (engelsk) | 7,874 tommer |
| Diameter (metrisk) | 20.00 cm |
| Alternativt varenummer | BAG-PU-S |