Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Drain Cover Bags Large
Artikelnummer. 30533368
Skift visning
Længde (metrisk):
1.30 m
Artikelnummer. Længde (metrisk)
30533368 1.30 m
1 options
Artikelnummer. 30533368 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813925
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BAG-PU-L is a carry bag made from polyurethane that protects the PU90 and PU110 drain seal during storage and facilitates transport.
  • BAG-PU-L is a carry bag made from Polyurethane that protects the PU90, PU110 drain seal during storage and facilitates transport.
Tekniske data
Farve Yellow
Type Drain Cover Bags
Til brug med (udstyr) To Protect the PU90, PU110 Drain Seal or SB-3 Spill Barrier During Storage and to Facilitate Transport
Model- Spill Containment
Længde (engelsk) 4.265 ft.
Længde (metrisk) 1.30 m
Diameter (engelsk) 9.843 in.
Diameter (metrisk) 25.00 cm
Alternativt varenummer BAG-PU-L