Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Disposal Bag for Dispense and Dispose System
Beskrivelse
- Disposal bag for Dispense and Dispose System
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Black |
| Kapacitet (metrisk) | 151 L |
| Materiale | Plastic |
| Type | Disposal Bag |
| Bredde (engelsk) | 39.764 in. |
| Bredde (metrisk) | 101 cm |
| Højde (engelsk) | 46.063 in. |
| Højde (metrisk) | 117 cm |
| Alternativt varenummer | BAG-150DND |