Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Disposal Bag for Dispense and Dispose System
Artikelnummer. 30533398
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
151 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
30533398 151 L
1 options
Artikelnummer. 30533398 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 138395
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disposal bag for dispense and dispose system.
  • Disposal bag for Dispense and Dispose System
Tekniske data
Farve Black
Kapacitet (metrisk) 151 L
Materiale Plastic
Type Disposal Bag
Bredde (engelsk) 39.764 in.
Bredde (metrisk) 101 cm
Højde (engelsk) 46.063 in.
Højde (metrisk) 117 cm
Alternativt varenummer BAG-150DND