Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Chemical Spill Box
Artikelnummer. 30533321 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
2.378 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533321 2.378 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533321 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.30 DKK
    508.65 DKK / 10 sæt
    Spare 77.65 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
På lager
SA-SBH er et bærbart spildsæt, der leveres i en praktisk dispenserboks. Designet til små udslip af kemikalier og farlige væsker. Genanvendelige plastikæsker kan genopfyldes, når sorbenterne er brugt. Lightweight, så den kan nemt hænges på laboratorie- og opbevaringsvægge eller fastgøres til en gaffeltruck.
SA-SBH er et bærbart spildsæt, der leveres i en praktisk dispenserboks.
  • Designet til små udslip af kemikalier og farlige væsker.
  • Genanvendelige plastikæsker kan genopfyldes, når sorbenterne er brugt.
  • Lightweight, så den kan nemt hænges på laboratorie- og opbevaringsvægge eller fastgøres til en gaffeltruck.
  • Den klare gule farve skiller sig ud for hurtig identifikation og brug.
  • Forskellige anvendelsesområder: i væskeopbevaringsområder, bag sædet på en lastbil, laboratoriemiljøer, i arbejdsstationer der håndterer væsker.
  • Indhold: 10 puder (41 x 51 cm)
Tekniske data
Farve Grøn
Kapacitet (engelsk) 2.378 gal.
Materiale Polypropylen
Type Spildningsboks
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, olie og gas, proces, lager og logistik
Til brug med (udstyr) Nødudslipsindsats
Inkluderer 10 puder (41 x 51 cm)
Model- Kemisk sorbent
Længde (engelsk) 19,69 tommer
Længde (metrisk) 50 cm
Bredde (engelsk) 15,74 tommer
Bredde (metrisk) 40 cm
Alternativt varenummer SA-SBH