Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Kemisk Mobil Beholder Kit
Artikelnummer. 30533318 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
61,55 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533318 61,55 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533318 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8137.80 DKK
    7154.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 983.45 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
SKH-240 er et hjulbaseret spildsæt, der leveres i en polyethylenbeholder med hængslet låg. Designet til større udslip af kemikalier og farlige væsker. Beholderen er vejrbestandig og beskytter sorbenterne mod snavs, fugt og skader. Hængslet låg giver nem adgang til produkterne.
SKH-240 er et hjulbaseret spildsæt, der leveres i en polyethylenbeholder med hængslet låg.
  • Designet til større udslip af kemikalier og farlige væsker.
  • Beholderen er vejrbestandig og beskytter sorbenterne mod snavs, fugt og skader.
  • Hængslet låg giver nem adgang til produkterne.
  • Hjul giver fremragende mobilitet både indendørs og udendørs.
  • Indhold: 150 puder (41 x 51 cm), 6 socs (7,6 x 244 cm), 8 puder (43 x 48 cm), 2 par handsker, 2 par beskyttelsesbriller og 6 poser til bortskaffelse.
Tekniske data
Farve Gul
Kapacitet (engelsk) 61,55 gal.
Type Mobil containerkit
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, olie og gas, proces, lager og logistik
Til brug med (udstyr) Nødudslipsindsats
Inkluderer 150 puder (41 x 51 cm), 6 Socs (7,6 x 244 cm), 8 puder (43 x 48 cm), 2 par handsker, 2 par beskyttelsesbriller og 6 kasser til bortskaffelse.
Model- Kemisk sorbent
Bredde (engelsk) 29,13 tommer
Bredde (metrisk) 74 cm
Højde (engelsk) 41,73 tommer
Højde (metrisk) 106 cm
Dybde (engelsk) 24,80 tommer
Dybde (metrisk) 63 cm
Alternativt varenummer SKH-240