Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbenter BrightSorb High Visibility Safety Let absorberende pude
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Overfladeaktivt behandlet, farvet absorberende stof optager en bred vifte af aggressive kemikalier, mens det forbliver kemisk inaktivt
- Let vægt – specielt designet til mindre lækager, dryp og spild
- Perforeringer giver omkostningskontrol og reducerer spild ved kun at bruge det, du har brug for
- Trykt besked: Advarer om glid, snublen og fald
- Klar farve: Advarer om lækager, dryp eller spild selv i svagt lys
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort, Rød på Gul |
| Kapacitet (engelsk) | 36,72 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 139 L |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Absorberende pude |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, fremstilling, maritim, olie og gas, farmaceutisk, proces, lager og logistik |
| Model- | Kemisk sorbent |
| Længde (engelsk) | 18,9'' |
| Længde (metrisk) | 48 cm |
| Bredde (engelsk) | 14,96 tommer |
| Vis mere |