Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents Batterisyre Specialspildsæt
Artikelnummer. 30533339 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
5,283 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533339 5,283 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533339 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 241135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1413.60 DKK
    1244.86 DKK / 1 sæt
    Spare 168.74 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Placer batterisyrespildsættene nær en batteriudskiftningsstation og rundt om dit anlæg, så du er forberedt, hvis der skulle ske et spild. Dette spildsæt er designet til at opsamle batterisyre på både glatte og ru overflader, samtidig med at det forbliver kemisk inert.
Placer batterisyrespildssæt nær en batteriudskiftningsstation og rundt om dit anlæg, så du er forberedt, hvis der skulle ske et spild.
  • Dette spildsæt er designet til at opsamle batterisyre på både glatte og ru overflader, samtidig med at det forbliver kemisk inert.
  • Disse sæt kombinerer puder, spilfix, PPE og tilbehør, så du er forberedt i en nødsituation.
  • Dette spildsæt indeholder kemiske neutraliserende polymerer, som sikrer sikker spildkontrol med en farveændringsindikator, der afspejler neurologisering.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 5,283 gal.
Type Spildningssæt
Inkluderer 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HÅND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x spand, 1 x Scoop og Skraber, 1 x SF-JAR-CS (149265)
Model- Syrer
Alternativt varenummer SKH-BATT-E