Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorptionsmidler Base Neutraliserende Kemisk Specialspildsæt
Artikelnummer. 30533372 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
4,491 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533372 4,491 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533372 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 241139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1596.40 DKK
    1407.35 DKK / 1 sæt
    Spare 189.05 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Placer spildningssæt rundt omkring i din facilitet, så du er forberedt, hvis et spild skulle ske. Disse sæt kombinerer bind, tilbehør og personligt beskyttelsesudstyr, så du er forberedt i en nødsituation. Dette spildsæt indeholder kemiske neutraliserende polymerer, som sikrer sikker spildkontrol med en farveændringsindikator, der afspejler neutralisering.
Placer spildkits rundt omkring i dit anlæg, så du er forberedt, hvis et spild skulle ske.
  • Disse sæt kombinerer bind, tilbehør og personligt beskyttelsesudstyr, så du er forberedt i en nødsituation.
  • Dette spildsæt indeholder kemiske neutraliserende polymerer, som sikrer sikker spildkontrol med en farveændringsindikator, der afspejler neutralisering.
  • Brug den til at neutralisere meget basiske stoffer før rengøring.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,491 gal.
Type Spildningssæt
Inkluderer 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HÅND-HAZ (198786), 2 x AW412 (813789), 10 x GP100-M (813812), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS, (198790) 1 x SPC-BASE, 1 x Spand, 1 x Scoop og Scraper
Model- Kemisk sorbent
Alternativt varenummer SKA-BKTBASE-E