Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents ALLWICK Universal Mobile Container Kit
Artikelnummer. 30533301 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
32,229 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533301 32,229 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533301 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4541.90 DKK
    4017.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 524.50 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
SKA-120 er et spildsæt på hjul, der leveres i en polyethylenbeholder med hængslet låg. Designet til mellemstore udslip af industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølemidler osv. Beholderen er vejrbestandig og beskytter sorbenterne mod snavs, fugt og skader.
SKA-120 er et spildsæt på hjul, der leveres i en polyethylenbeholder med hængslet låg.
  • Designet til mellemstore udslip af industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølemidler osv.
  • Beholderen er vejrbestandig og beskytter sorbenterne mod snavs, fugt og skader.
  • Hængslet låg giver nem adgang til produkterne.
  • Hjul giver fremragende mobilitet både indendørs og udendørs.
  • Indhold: 50 bind (41 x 51 cm), 12 socs (7,6 cm x 122 cm), 6 puder (43 x 48 cm), 1 par handsker, 1 par beskyttelsesbriller og 3 affaldsposer.
Tekniske data
Farve Gul
Kapacitet (engelsk) 32,229 gal.
Type Mobil containerkit
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, olie og gas, proces, lager og logistik
Til brug med (udstyr) Nødudslipsindsats
Inkluderer 50 x GP200-M (puder), 12 x AW402 (Socs), 6 x AW1818 (puder), 1 par beskyttelsesbriller, 1 par handsker og 3 plastikposer
Model- Universel sorbent
Bredde (engelsk) 19,685 tommer
Bredde (metrisk) 50 cm
Højde (engelsk) 35,44 tommer
Højde (metrisk) 90 cm
Dybde (engelsk) 21,26 tommer
Dybde (metrisk) 54 cm
Alternativt varenummer SKA-120