Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents ALLWICK Universal Vedligeholdelses- ADR_S Spildsæt
Artikelnummer. 30533323 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
9.774 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533323 9.774 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533323 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 813863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    926.70 DKK
    818.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 107.72 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
På lager
SKA-ADR-S er et bærbart spildsæt, der leveres i en holdbar gennemsigtig taske med skulderrem. Designet til små udslip af industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølemidler osv. Den kræver et minimum af opbevaringsplads, men indeholder alle de sorbenter, der er nødvendige for at håndtere et lille spild.
SKA-ADR-S er et bærbart spildsæt, der leveres i en holdbar gennemsigtig taske med skulderrem.
  • Designet til små udslip af industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølemidler osv.
  • Kræver et minimum af opbevaringsplads, men indeholder alle de sorbenter, der er nødvendige for at håndtere et lille spild: SOC'er for at begrænse spildet – puder og puder til oprydningen.
  • Den holdbare gennemsigtige pose gør det nemt at tjekke spildresponsen.
  • Hurtig og nem adgang til sorbenterne sikrer en hurtig respons takket være lynlåsen, som åbner hele fronten af tasken.
  • Indhold: 25 bind (41 x 51 cm), 4 socs (7,6 x 122 cm), 1 par handsker og 1 affaldspose.
Tekniske data
Farve Gul
Kapacitet (engelsk) 9.774 gal.
Type Spildningssæt
Til brug med (applikation) Drikkevareforarbejdning, kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, olie og gas, proces, lager og logistik
Til brug med (udstyr) Nødudslipsindsats
Inkluderer 25 puder (41 x 51 cm), 4 Socs (7,6 x 122 cm), 1 par handsker og 1 affaldspose
Model- Universel sorbent
Alternativt varenummer SKA-ADR-S