Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents ALLWICK Universal Maintenance ADR-L spildsæt
Beskrivelse
SKA-ADR-L er et bærbart spildsæt, der leveres i en holdbar gennemsigtig taske med skulderrem.
- Designet til små udslip af industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølemidler osv.
- Kræver et minimum af opbevaringsplads, men indeholder alle de sorbenter, der er nødvendige for at håndtere et lille spild: SOC'er for at begrænse spildet – puder og puder til oprydningen.
- Den holdbare gennemsigtige pose gør det nemt at tjekke spildresponsen.
- Hurtig og nem adgang til sorbenterne sikrer en hurtig respons takket være lynlåsen, som åbner hele fronten af tasken.
- Indhold: 35 puder (41 x 51 cm), 1 soc (7,6 cm x 122 cm), 1 soc (7,6 cm x 244 cm), 1 pude (43 x 48 cm), 4 puder (25 x 25 cm), 1 par handsker og 2 afskaffelsesposer.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Kapacitet (engelsk) | 14.265 gal. |
| Type | Spildningssæt |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, olie og gas, proces, lager og logistik |
| Til brug med (udstyr) | Nødudslipsindsats |
| Inkluderer | 35 puder (40 x 50 cm), 1 Socs (7,6 cm i diameter x 122 cm), 1 Soc (7,6 cm i diameter x 244 cm), 1 pude (43 x 48 cm), 4 puder (23 x 23 cm), 1 par handsker, instruktionsark og 2 affaldsposer |
| Model- | Universel sorbent |
| Alternativt varenummer | SKA-ADR-L |