Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbenter ALLWICK Universal FLEXISOC
Beskrivelse
AW561 er en universel sorbent-soc, fyldt med universel smeltet polypropylen, der absorberer industrielle væsker, herunder olier, vand, opløsningsmidler, kølevæsker osv.
- Den ultimative SOC for fleksibilitet: Klip SOC i den ønskede længde og klips den igen. Der er ikke behov for at fylde flere længder på lager.
- Stærk vandedragning: Optagelsen begynder straks efter kontakt med den spildte væske, der er ikke behov for at dreje SOC'en.
- Fleksibelt design gør det muligt for soc'en at passe rundt om enhver maskine, hjørne eller kurve.
- Den ideelle sorbent til at indeholde og absorbere lækager og spild omkring maskiner.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (engelsk) | 13,737 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 52 L |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Absorberende rulle |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemi, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, maritim, olie og gas, farmaceutisk, lager og logistik |
| Model- | Universel sorbent |
| Længde (metrisk) | 17 m |
| Diameter (engelsk) | 2,992 tommer |
| Diameter (metrisk) | 7.60 cm |
| Vis mere |