Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbenter Syreneutraliserende Kemisk Specialspildsæt
Artikelnummer. 30533401 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
4,491 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533401 4,491 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533401 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 241138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1531.90 DKK
    1353.15 DKK / 1 sæt
    Spare 178.75 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Placer spildkits rundt omkring i dit anlæg, så du er forberedt, hvis et spild skulle ske. Disse sæt kombinerer puder, PPE og tilbehør, så du er forberedt i en nødsituation.
Placer spildkits rundt omkring i dit anlæg, så du er forberedt, hvis et spild skulle ske.
  • Disse sæt kombinerer puder, PPE og tilbehør, så du er forberedt i en nødsituation.
  • Dette spildsæt indeholder kemiske neutraliserende polymerer, som sikrer sikker spildkontrol med en farveændringsindikator, der afspejler neutralisering.
  • Giver sikker spildkontrol for de fleste syrer (inklusive batterispild på glatte overflader).
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4,491 gal.
Type Spildningssæt
Inkluderer 2 x BAG-DIS-YEL (834179), 1 x SPK-HÅND-HAZ (198786), 2 x HAZ412 (813850), 10 x UN100-E (813842), 1 x SPK-BRIL (198784), 1 x SPK-SUITDIS (198790), 1 x SPC-ACID, 1 x Spk-SPAND, 1 x Scoop og Scraper
Model- Kemisk sorbent
Alternativt varenummer SKA-BKTACID-E