Beskrivelse
- Absorberer op til 883 L (fuldt indhold af en IBC)
- Hjulet for let at manøvrere til udslippets placering
- Drop front for hurtig og nem adgang
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Kapacitet (engelsk) | 254,27 gal. |
| Type | Container-kit |
| Til brug med (applikation) | Drikkevareforarbejdning, kemisk, fødevareforarbejdning, laboratorie, produktion, søfart, olie og gas, proces, lager og logistik |
| Inkluderer | 400 GP200-M puder, 2 MRO15-E Rolls, 4 UN510 Booms, 30 AW430 Socs, 10 AW124 Socs, 20 AW1818 puder, 1 par SPK-HANDSCH handsker, 1 par SPK-BRIL briller, 50 affaldsposer |
| Model- | Universel sorbent |
| Bredde (engelsk) | 47,44 tommer |
| Bredde (metrisk) | 1205 mm |
| Højde (engelsk) | 51,77 tommer |
| Højde (metrisk) | 1315 mm |
| Vis mere |