Få mere at vide
Brady™ SPC™ Absorbents 1000 L Container Kit, Chemical
Artikelnummer. 30533352
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
255.45 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
30533352 255.45 gal.
1 options
Artikelnummer. 30533352 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 319368
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Drop front spill kit designed for larger spills of chemicals and hazardous liquids. Top and drop front lid provides easy access to the absorbents inside the kit.
  • Absorbs up to 880 L (full content of an IBC)
  • Wheeled to easily maneuver to location of the spill
  • Drop front for fast and easy access
Tekniske data
Farve Yellow
Kapacitet (engelsk) 255.45 gal.
Type Container Kit
Til brug med (applikation) Beverage Processing, Chemical, Food Processing, Laboratory, Manufacturing, Maritime, Oil and Gas, Process, Warehouse and Logistics
Inkluderer 400 UN100-E Pads, 2 UN15-2DP-E Rolls, 4 UN510 Booms, 30 HAZ412 Socs, 10 HAZ124 Socs, 20 HAZ1818 Pillows, 1 Pair SPK-HANDSCH Gloves, 1 Pair SPK-BRIL Goggles, 50 Disposal Bags
Model- Chemical Sorbent
Bredde (engelsk) 47.44 in.
Bredde (metrisk) 1205 mm
Højde (engelsk) 51.77 in.
Højde (metrisk) 1315 mm
Dybde (engelsk) 42.72 in.
Dybde (metrisk) 1085 mm
Alternativt varenummer SKH-1100