Få mere at vide
SPB, MedChemExpress
Beskrivelse
SPB is a drug-linker conjugate for ADC with potent anti-inflammatory activity by using Xanthotoxol, linked via the ADC linker.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SPB |
| CAS | 858128-57-1 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H15NO8 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (129.76 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCCOC2=C(O3)C(C=CC3=O)=CC4=C2OC=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 385.32 |
| Formel vægt | 385.32 |
| Vis mere |