Få mere at vide
Heathrow Scientific Spatel rund ende og konisk flad ende, rustfrit stål
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Længde (metrisk):
19,5 cm
Beskrivelse
- Fremstillet af forniklet, rustfrit ståltråd
- Spejlfinish med runde flade og tilspidsede flade ender
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Spatel i rustfrit stål |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Form | Round End, Tapered End |
| Belægning | Forniklet |
| Farve | Sølv |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Spatel |
| Slutte | Spejl |
| Til brug med (applikation) | Pulvere, granulært materiale |
| Vis mere |