Få mere at vide
Bochem™ Spatel, Cement
Artikelnummer. 10020931
Form:
Rund ende, spids ende
Runde ende
Spidse Ende
Artikelnummer. 10020931
Brand: Bochem™ 3071
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Spatel til fyld, cement og pasta. Bochem™ Spatel, Cement har et robust, rillet håndtag.
  • Rustfri stålkonstruktion.
  • Robust, rillet håndtag.
Tekniske data
Form Spidse Ende
Til brug med (applikation) Cementer, fyld, pastaer
Længde (metrisk) klinge 35 mm
Bredde (metrisk) klinge 6 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 150 mm