Få mere at vide
Bochem™ Spatel, Cement
Form:
Rund ende, spids ende
Runde ende
Spidse Ende
Beskrivelse
- Rustfri stålkonstruktion.
- Robust, rillet håndtag.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Rund ende, spids ende |
| Til brug med (applikation) | Cementer, fyld, pastaer |
| Længde (metrisk) klinge | 35 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 6 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 150 mm |