missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Spastin Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: Sp 6C6, R&D Systems™

Artikelnummer. 18600738 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18600738 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18600738 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP307842100ug
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Spastin Monoclonal specifically detects Spastin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Spastin
Applikationer Western Blot, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon Sp 6C6
Koncentration 0.2 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL
Formulering 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Alias ADPSPSpastic paraplegia 4 protein, FSP2EC 3.6.4.3, KIAA1083EC 3.6.1.3, spastic paraplegia 4 (autosomal dominant; spastin), spastin, SPG4
Værtsarter Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Spastin protein.
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 6683
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Produktlinje Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.