Få mere at vide
(+)-Sparteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Sparteine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1 |
| Formel vægt | 234.2096 |