Få mere at vide
(-)-Sparteine, TRC
Artikelnummer. 30012210
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30012210 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30012210 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS679503100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sparteine
CAS 90-39-1
Molekylær formel C15 H26 N2
Mængde 100 mg
Synonym 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, (7S,7aR,14S,14aS)-, 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, [7S-(7α,7aα,14α,14aβ)]-, Sparteine (6CI,8CI), (-)-Sparteine, 6β,7α,9α,11α-Pachycarpine, L-(-)-Sparteine, L-Sparteine, Lupinidin, Lupinidine, Spartein, l-Sparteine
InChI formel InChI=1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
SMIL C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@@H]34)[C@H]2C1
Molekylvægt (g/mol) 234.38
Formel vægt 234.2096