missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sparsteinsulfat, TRC

Artikelnummer. 30011717
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30011717 250 mg -
30011274 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011717 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS679500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 299-39-8
Molekylær formel C15 H26 N2 . H2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 332.46
Synonym 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, (7S,7aR,14S,14aS)-, sulfate (1:1), 7,14-Methano-2H,6H-dipyrido[1,2-a:1',2'-e][1,5]diazocine, dodecahydro-, [7S-(7α,7aα,14α,14aβ)]-, sulfate (1:1), Sparteine, sulfate (1:1) (8CI), (-)-Sparteine sulfate, NSC 143087, NSC 26253, NSC 402663, Spal, Spareng, Sparm, Sparteal, Sparteine sulfate, Spartepur, Spartin, Spartocin, Spatym, Tocosimplex
SMIL OS(=O)(=O)O.C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@@H]34)[C@H]2C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sparteine Sulfate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)/t12-,13-,14-,15+;/m0./s1
Formel vægt 332.177
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.