Få mere at vide
Sparteine Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sparteine Sulfate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26N2.H2O4S/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17;1-5(2,3)4/h12-15H,1-11H2;(H2,1,2,3,4)/t12-,13-,14-,15+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 332.177 |