missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(+)-Sparteine, MedChemExpress
Beskrivelse
(+)-Sparteine is a natural alkaloid acting as a ganglionic blocking agent. (+)-Sparteine competitively blocks nicotinic ACh receptor in the neurons.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Sparteine |
| CAS | 492-08-0 |
| Farve | Colorless |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H26N2 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : 2.86 mg/mL (12.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | [H][C@]12CCCCN1C[C@H]3C[C@@H]2CN4CCCC[C@@]34[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.38 |
| Formel vægt | 234.38 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?