Få mere at vide
(-)-Sparteine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459356
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16459356 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16459356 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW012185
MedChemExpress (-)-Sparteine is a natural alkaloid isolated from beans.
(-)-Sparteine is a natural alkaloid isolated from beans.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Sparteine
CAS 90-39-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H26N2
Mængde 100 mg
Synonym (-)-Lupinidine
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (53.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.82 mg/mL (7.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL [H][C@]12CCCCN1C[C@H]3[C@]4([H])CCCCN4C[C@@H]2C3
Molekylvægt (g/mol) 234.39
Formel vægt 234.39
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid