Få mere at vide
Labcold™ Sparkfree RLPR1514 Refrigerators
Artikelnummer. 15529291
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15529291 400 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15529291 Leverandør Labcold™ Leverandørnr. RLPR1514
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For the safe storage of potentially flammable items. Labcold™ Sparkfree RLPR1514 Refrigerators have a specially manufactured spark-free interior with all sources of potential ignition removed from the chamber.
  • Off cycle automatic defrosting
  • 2 adjustable shelves
  • Door lock
  • Temperature alarm and display
  • High/Low temperature alarm
  • Min/Max recording
  • Door Open alarm
  • 2 year parts and labour warranty (UK only)
Tekniske data
Type Pharmacy Refrigerator
Kapacitet (metrisk) 400 l
Temperaturområde 0°C to 10°C
Dør stil Solid
Hylder 6 Adjustable
Havne Optional access port
Afrimning Automatic
Model- RLPR1514
Adgangssikkerhed Lock, 2 Keys
Dybde (metrisk) Eksteriør 585 mm
Højde (metrisk) Udvendig 1855 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 600 mm
Vægt (metrisk) 69 kg