Få mere at vide
Labcold™ Sparkfree Freezers
Kapacitet (metrisk):
400 l
Hylder:
6 Justerbar
Temperaturområde:
-12 °C til -24 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- CFC and HCFC free
- Operator controlled defrost
- Alarm/temperature display can be fitted as an optional extra
- Chest freezers feature integral lid lock
- Locks available for all upright freezers as an additional extra
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 400 l |
| Temperaturområde | -12 °C til -24 °C |
| Dør stil | Solid |
| Hylder | 6 Justerbar |
| Model- | RLVF1514 |
| Dybde (metrisk) Eksteriør | 585 mm |
| Højde (metrisk) Udvendig | 1855 mm |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 600 mm |