Få mere at vide
Labcold™ Sparkfree Freezers
Artikelnummer. 15523851
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 l
Hylder:
6 Justerbar
Temperaturområde:
-12 °C til -24 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hylder Temperaturområde Pakningsstørrelse
15523851 400 l 6 Justerbar -12 °C til -24 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 15523851 Leverandør Labcold™ Leverandørnr. RLVF1514
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For the safe storage of potentially flammable items. Labcold™ Sparkfree Freezers come in both chest and upright models.
  • CFC and HCFC free
  • Operator controlled defrost
  • Alarm/temperature display can be fitted as an optional extra
  • Chest freezers feature integral lid lock
  • Locks available for all upright freezers as an additional extra
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 400 l
Temperaturområde -12 °C til -24 °C
Dør stil Solid
Hylder 6 Justerbar
Model- RLVF1514
Dybde (metrisk) Eksteriør 585 mm
Højde (metrisk) Udvendig 1855 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 600 mm