Få mere at vide
Liebherr™ Gnistfrit opretstående laboratoriekøleskab med hylder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17809106 Shop alle Liebherr produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
344 l
394 l
558 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17809106 344 l
17859096 394 l
17849106 558 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17809106 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SRFFG3501
Hold dine prøver kølige
Brug rabatkode 27999
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra-energieffektiv køleskabsopbevaring med gnistfrit interiør. Liebherr™ laboratoriekøleskabet med gnistfrit interiør er designet til generelle anvendelser med Liebherr-byggekvalitet, du kan stole på.
  • Gnistfrit opretstående laboratoriekøleskab til opbevaring af opløsningsmidler og reagenser, nemt adgang, 1 sektion
  • Temperaturområde +3 til +16°C, +/- 3°C temperaturstabilitet testet iht. EN60068-3
  • hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, ventilatorstøttet køling
  • Kølemiddel R 600a, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Denne model er beregnet til gnistfri opbevaring
  • ATEX-certificeret gnistfrit interiør
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
Tekniske data
Type Atex køleskab
Kapacitet (metrisk) 344 l
Temperaturområde 3 °C til 16 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (setpunkt) +5 °C
Temperaturstabilitet ±3 K
Kølemiddel R 600a
Dør stil Solid vendbar selvlukkende dør med lås
Antal døre 1
Hylder 4
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise Berøringskontrol, digitalt display i døren
Hjul Valgfri (80 til 100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm dia.
Produktlinje Videnskabelig ydeevne
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Slukket cyklus
Model- SRFfg 3501
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Smart View-kompatibilitet Ja
Kompressor CFC-fri
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Watt 120 W
Energiforbrug 406 kWh/år