Få mere at vide
Liebherr™ Gnistfri opretstående laboratoriefryser med hylder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17869106
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
316 l
499 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17869106 316 l
17889106 499 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17869106 Leverandør Liebherr™ Leverandørnr. SFFFG4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23392.26 DKK
    21735.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 1656.88 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Sikker, præcis og ultra-energieffektiv fryseropbevaring med gnistfrit interiør. Liebherr™ laboratoriefryseren med gnistfrit interiør er designet til generelle anvendelser med Liebherr-byggekvalitet, du kan stole på.
  • Gnistfri opretstående laboratoriefryser til opbevaring af opløsningsmidler og reagenser, nemt adgang, 1 sektion
  • Temperaturområde -9 til -30 °C, ±5 °C temperaturstabilitet testet til EN60068-3
  • Hvidt udvendigt, indvendigt støbt polystyrol i kommerciel kvalitet, statisk køling med manuel afrimning
  • Kølemiddel R 290, tilslutningsevne 2,0 A, 220-240V/50/1-faset
  • Denne model er beregnet til gnistfri opbevaring
  • ATEX-certificeret gnistfrit interiør
  • Multifunktionel digital controller med skærm i høj opløsning og tilslutningsmuligheder
  • Dørlås, vendbare hængsler, antimikrobielt håndtag
  • Tilbehør: Et sæt skuffer kan fås som ekstraudstyr
Tekniske data
Type Atex fryser
Kapacitet (metrisk) 316 l
Temperaturområde -10 °C til -30 °C
Temperatursensor NTC
Temperatur (setpunkt) -20 °C
Temperaturstabilitet ±5 K
Dør stil Vendbar, selvlukkende, monteret lås
Antal døre 1
Skabsmateriale Ridsefast malet stål
Kammermateriale Rustfrit stål
Indre Støbt polystyrol i kommerciel kvalitet
Udvendig finish Hvid pulverlakeret
Hylder 4
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil kabinet
Vise Berøringskontrol, digitalt display i døren
Hjul Valgfri (80 til 100 mm dia.)
Farve Hvid
Kondensator type Vedligeholdelsesfattig bagvæg
Til brug med (applikation) Opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Havne 1 x 10 mm dia.
garanti 1 års reservedele og arbejde
Afrimning Område for
Model- SFFfg 4001
Overvågningsmuligheder SmartCoolingHub
Strømstyrke 2,0 A
Stiktype CEE 7/7
Spænding 220/240 V
Fase 1, enkeltfaset
Watt 120 W
Energiforbrug 384 kWh/år
Kompressor CFC-fri
Kølemiddel R 290