missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sparfloxacin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Sparfloxacin |
| CAS | 110871-86-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C19 H22 F2 N4 O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Sparfloxacin, 5-Amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluoro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid, 3-Quinolinecarboxylic acid','5-amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','rel-, 3-Quinolinecarboxylic acid','5-amino-1-cyclopropyl-7-(3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-','cis-, rel-5-Amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, AT 4140, CI 978, CP 103826, PD 1315-1, PD 131501, Parox, Salocin 120, Spara, Sparcin, Zagam |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22F2N4O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-13(20)15(22)12-16(14(17)21)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6,22H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+ |
| SMIL | C[C@@H]1CN(C[C@H](C)N1)c2c(F)c(N)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluoro-4-oxoquinolin-3-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 392.4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?