Få mere at vide
Sparfloxacin, MedChemExpress
Beskrivelse
Sparfloxacin (CI-978) is a fluoroquinolone antibiotic, shows broad and potent antibacterial activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sparfloxacin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 110871-86-8 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H22F2N4O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | CI-978 AT-4140 |
| Opløselighedsinformation | 0.1 M NaOH : 50 mg/mL (127.42 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (8.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |