Få mere at vide
Sparfloxacin, 98%
Artikelnummer. 15497679
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497679 1 g 1g
15407689 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66358.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 110871-86-8 | C19H22F2N4O3 | 392,41 g/mol
Målretter et bredt udvalg af gram-positive, gram-negative og mycoplasma-arter
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110871-86-8
Molekylær formel C19H22F2N4O3
Molekylvægt (g/mol) 392.41
MDL nummer MFCD00869619
InChI nøgle DZZWHBIBMUVIIW-DTORHVGOSA-N
Synonym sparfloxacin, zagam, esparfloxacino, sparfloxacine, sparfloxacinum, spara, sparfloxacine inn-french, sparfloxacinum inn-latin, spfx, esparfloxacino inn-spanish
PubChem CID 60464
ChEBI CHEBI:9212
IUPAC navn 5-amino-1-cyclopropyl-7-[(3R,5S)-3,5-dimethylpiperazin-1-yl]-6,8-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
SMIL C[C@H]1CN(C[C@@H](C)N1)C1=C(F)C(N)=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sparfloxacin
Smeltepunkt 265 °C
Kogepunkt 640 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Emballage Plastflaske
Mængde 1 g
Beilstein 9170271
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO ved 9 mg/ml. Sparsomt opløselig i vand
Formel vægt 392.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver