Få mere at vide
VACUUBRAND Spare Tubing for VHC/VHCpro
Artikelnummer. 30560054 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,12 tommer
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre
30560054 0,12 tommer
1 options
Artikelnummer. 30560054 Leverandør VACUUBRAND Leverandørnr. 20630990
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Suction hand for BVC fluid aspiration systems
  • Spare tubing for VHC / VHCpro
  • Silicone tubing
  • Sale per meter
  • Suction hand for BVC fluid aspiration systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (engelsk) Indre 0,12 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Silicone
Samlet længde (engelsk) 3.28 ft.
Samlet længde (metrisk) 1 m
Farve Transparent
Produkttype Tubing