Få mere at vide
Karl Hecht™ Reserve Standard Buretter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet efter DIN EN ISO 385
- Kort linje graduering
- Kalibreret til at levere, mærket ''EX''
- Sammensmeltede hvide gradueringer er syrefaste og alkalibestandige
- Kapacitet på 5 ml, tolerance på 0,050 ml
- Kort leveringstid
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Skala | 0.05 mL |
| Tolerance | ±0,05 ml |
| Type | Almindeligt Buret |
| Klasse | Klasse AS |