Få mere at vide
IKA™ Reserve kniv i rustfrit stål
Artikelnummer. 10394431 Shop alle IKA produkter
Til brug med (applikation):
Til knusning af materialer op til Mohs hårdhed 5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10394431
Brand: IKA™ 0000328200
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Reservekutter
Til brug med (applikation) Til knusning af materialer op til Mohs hårdhed 5
Hårdhed Op til 5° Mols
Materiale Rustfrit stål