Få mere at vide
Buerkle™ Reservesprøjtehoveder til Buerkle™ Sprayflaske
Artikelnummer. p-7230562 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Artikelnummer. 11818000
Brand: Buerkle™ 03092025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen og polyethylen. Buerkle™ Sprayhoveder til sprayflaske har en håndtagspumpesprøjte med justerbar dyse.
  • Fremstillet af polypropylen og polyethylen
  • Håndtagspumpe med justerbar dyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Volumen (metrisk) dispensering 1,2 ml/slagtilfælde
Lukningsfarve Hvid
Produkttype Håndtagspumpesprøjte med justerbar dyse
Til brug med (udstyr) Sprayflaske
Lukningsmateriale LDPE, polypropylen, rustfrit stål
Lukketype Spray
Gennem lukkedispenseringen Ja