Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen og polyethylen
- Håndtagspumpe med justerbar dyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Hvid |
| Inkluderer | Armpumpesprøjte med justerbar dyse |
| Til brug med (udstyr) | 500 ml sprayflaske |
| Produkttype | Håndtagspumpesprøjte med justerbar dyse |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?