Få mere at vide
Buerkle™ Reservesprøjtehoveder til Buerkle™ Sprayflaske
Artikelnummer. 11818000 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11818000 250 mL
13471379 500 mL
10452080 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11818000 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 03092025
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen og polyethylen. Buerkle™ Sprayhoveder til sprayflaske har en håndtagspumpesprøjte med justerbar dyse.
  • Fremstillet af polypropylen og polyethylen
  • Håndtagspumpe med justerbar dyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Volumen (metrisk) dispensering 1,2 ml/slagtilfælde
Lukningsfarve Hvid
Produkttype Håndtagspumpesprøjte med justerbar dyse
Til brug med (udstyr) Sprayflaske
Lukningsmateriale LDPE, polypropylen, rustfrit stål
Lukketype Spray
Gennem lukkedispenseringen Ja