Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen og polyethylen
- Håndtagspumpe med justerbar dyse
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Sprøjtehoved |
| Materiale | Polyethylen, Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | 250 til 1000 ml sprayflaske |
| Produkttype | Håndtagspumpesprøjte med justerbar dyse |