Få mere at vide
Eppendorf™ Reserveforsegling
Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
750mL spand /S-4-104
Aerosol Tight Cap 400mL
FA-45-48-11
QuickLock Rotorlåg FA-45-48-11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Rotor låg
Rotorlåg S-24-11-AT
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Pakke med 4
Pakke med 5
Beskrivelse
- Aerosoltæt låg
- Til rotor S-24-11-AT
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Aerosoltæt låg |
| Til brug med (udstyr) | Rotor S-24-11-AT |
| Inkluderer | Et låg |